Z370592
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 150 mL, pore size 0.45 μm
Synonyme(s) :
bottletop filtration system, sterile filtration
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone membrane
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap plug seal
graduations
Conditionnement
pack of 12
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 165-0045
Contenance du flacon
150 mL
Capacité du filtre
150 mL
Capacité de l'entonnoir
150 mL
Diam. de la membrane
50 mm
Dimension de pores
0.45 μm