Principaux documents
Z331236
Lenz® dropping funnel with pressure equalizing arm
capacity 50 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
PTFE key
cylindrical
Joint
joint: ST/NS29/32
Caractéristiques
graduated
Fabricant/nom de marque
Lenz 4.3728.14
Capacité
50 mL
Taille de l'alésage du bouchon du robinet d'arrêt
2.5 mm
Description générale
Discharge tube with standard ground cone and drip tip.
Informations légales
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH