WH0010699M1
Monoclonal Anti-CORIN antibody produced in mouse
clone 5B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ATC2, Anti-CRN, Anti-Lrp4, Anti-MGC119742, Anti-TMPRSS10
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5B6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CORIN(10699)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
CKERDLWECPSNKQCLKHTVICDGFPDCPDYMDEKNCSFCQDDELECANHACVSRDLWCDGEADCSDSSDEWDCVTLSINVNSSSFLMVHRAATEHHVCA
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable