WH0009852M1
Monoclonal Anti-EPM2AIP1 antibody produced in mouse
clone 3H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-EPM2A (laforin) interacting protein 1, Anti-FLJ11207, Anti-KIAA0766
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3H7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EPM2AIP1(9852)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
TKLQANTNLWNEYRIKDLGQFYAGLSAESYPIIKGVACKVASLFDSNQICEKAFSYLTRNQHTLSQPLTDEHLQALFRVATTEMEPGWDDLVRERNESN
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable