WH0005156M1
Monoclonal Anti-PDGFRA antibody produced in mouse
clone 2D2-1A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CD140A, Anti-MGC74795, Anti-PDGFR2, Anti-platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D2-1A11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDGFRA(5156)
Description générale
Platelet-derived growth factor receptor α (PDGFRA) is also termed as cluster of differentiation 140a (CD140a). It is is encoded by the gene mapped to human chromosome 4q12. The encoded protein belongs to the receptor tyrosine kinase gene family.
Immunogène
Sequence
LSLPSILPNENEKVVQLNSSFSLRCFGESEVSWQYPMSEEESSDVEIRNEENNSGLFVTVLEVSSASAAHTGLYTCYYNHTQTEENELEGRHIYIYVPDPDVAFVPLGMTDYLVIVEDDDSAIIPCRTTDPETPVTLHNSEGVVPASYDSRQGFNGTFTVGPYICEATVKGKKFQTIPFNVYALKGTCIISFLL
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable