Principaux documents
U211280
Sigma-Aldrich
DMT-2′Fluoro-dU Phosphoramidite
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Synonyme(s) :
DMT-2′-Fluoro-dU amidite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C39H46FN4O8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
748.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Niveau de qualité
Gamme de produits
Proligo Reagents
Pureté
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
oligo synthesis: suitable
Impuretés
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3% residual Solvent content
Couleur
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Adéquation
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
Compatibilité
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Profil des nucléosides
base: deoxyuridine
base protecting group: none
2' protecting group: fluoro
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](F)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C39H46FN4O8P/c1-26(2)44(27(3)4)53(50-24-10-22-41)52-36-33(51-37(35(36)40)43-23-21-34(45)42-38(43)46)25-49-39(28-11-8-7-9-12-28,29-13-17-31(47-5)18-14-29)30-15-19-32(48-6)20-16-30/h7-9,11-21,23,26-27,33,35-37H,10,24-25H2,1-6H3,(H,42,45,46)/t33-,35-,36-,37-,53?/m1/s1
Clé InChI
HQHQPAYRJJMYQX-DJTPZYMWSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable