TMO2116-0250
Nalgene® straight-sided wide-mouth jar
polycarbonate, jar capacity 250 mL, clear, case of 24 ea
Synonyme(s) :
clear plastic container, screw top container
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear
polycarbonate
straight
wide-mouth
Conditionnement
case of 24 ea
Fabricant/nom de marque
Nalge-Nunc 2116-0250
Capacité du bocal
250 mL