T9524
1-Tricosanol
About This Item
Produits recommandés
Température de stockage
2-8°C
Niveau de qualité
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C23H48O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24/h24H,2-23H2,1H3
Clé InChI
FPLNRAYTBIFSFW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable