Key Documents
T7513
Sigma-Aldrich
Thrombine from bovine plasma
lyophilized powder, ≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
Synonyme(s) :
Facteur IIa
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
Poids mol.
heavy chain ~33 kDa
light chain ~5 kDa
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
cow ... F2(280685)
Actions biochimiques/physiologiques
Sérine protéase qui clive sélectivement les liaisons Arg-Gly du fibrinogène pour former la fibrine et les fibrinopeptides A et B.
Définition de l'unité
Activity is expressed in NIH units obtained by direct comparison to a NIH thrombin reference standard.
Forme physique
Lyophilized from saline sodium citrate buffer, pH 6.5
Remarque sur l'analyse
La procédure d′essai selon NIH utilise 0,2 ml de plasma dilué (1:1 dans une solution saline) comme substrat et 0,1 ml d′échantillon de thrombine (stabilisé dans une solution tamponnée contenant 1 % d′albumine) et est une modification de la méthode de Biggs. Seuls les temps de coagulation dans la plage de 15 à 25 secondes sont utilisés pour déterminer les concentrations en thrombine.
L′activité est exprimée en unités de NIH et obtenue par comparaison directe à une norme de référence de thrombine NIH, Lot K.
Autres remarques
View more information on thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
U Seligsohn
Haemophilia : the official journal of the World Federation of Hemophilia, 18 Suppl 4, 161-165 (2012-06-29)
For patients affected by severe inherited platelet dysfunctions, e.g. Glanzmann thrombasthenia (GT) or Bernard-Soulier syndrome (BSS), platelet transfusion is frequently needed for controlling spontaneous bleeding, and is always needed when trauma occurs or surgery is performed. For the mild-to-moderate bleeding
Rosaria Ottanà et al.
Bioorganic chemistry, 92, 103211-103211 (2019-09-07)
Protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) acts as a negative regulator of insulin and leptin signalling and is crucially involved in the development of type 2 diabetes mellitus, obesity, cancer and neurodegenerative diseases. Pursuing our efforts to identify PTP1B inhibitors endowed
Andrea Stöhr et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 63, 189-198 (2013-07-31)
Myosin-binding protein C (Mybpc3)-targeted knock-in mice (KI) recapitulate typical aspects of human hypertrophic cardiomyopathy. We evaluated whether these functional alterations can be reproduced in engineered heart tissue (EHT) and yield novel mechanistic information on the function of cMyBP-C. EHTs were
Marco Castelli et al.
The Journal of biological chemistry, 279(43), 44731-44739 (2004-07-31)
Mitogen-activated protein (MAP) kinases play a central role in controlling a wide range of cellular functions following their activation by a variety of extracellular stimuli. MAP kinase phosphatases (MKPs) represent a subfamily of dual specificity phosphatases, which negatively regulate MAP
N J Royle et al.
Somatic cell and molecular genetics, 13(3), 285-292 (1987-05-01)
The gene for human prothrombin, or factor II (F2) has been assigned to 11p11-q12 by the combined use of a panel of somatic cell hybrid DNAs and in situ hybridization, using both cDNA and genomic probes. In addition, the cDNA
Articles
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
Protocoles
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.