Merck
Toutes les photos(6)
Key Documents
T6793
Sigma-Aldrich
Anticorps monoclonal anti-tubuline, acétylée antibody produced in mouse
clone 6-11B-1, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-ALS22, Anti-H2-ALPHA, Anti-TUBA1
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6-11B-1, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
mouse, protista, invertebrates, hamster, plant, frog, rat, monkey, pig, bovine, chicken, human
Technique(s)
dot blot: suitable
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: 1:2,000 using a bovine or rat brain preparation
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research pathology
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Description générale
Le gène de la tubuline α, également appelée tubuline α 4a (TUBA4A), est situé sur le chromosome 2q35 de l'homme. Ce gène code un membre de la famille des tubulines α qui contient 448 acides aminés. TUBA4A appartient à la sous-famille des tubulines, constituant majeur des microtubules. La sous-unité α de la tubuline a un poids moléculaire de 50 000 Da.
Spécificité
L′anticorps reconnaît un épitope situé sur l′isoforme α3 de la tubuline α axonémique de Chlamydomonas, à moins de quatre résidus de Lys-40 lorsque cet acide aminé est acétylé. Une séquence très similaire à celle détectée par l′anticorps dans Chlamydomonas est présente dans la majorité des tubulines α, mais la région correspondante diverge nettement dans certaines isoformes de tubuline α du poulet, de Drosophila et de levures. Cet anticorps a été utilisé pour détecter des tubulines α acétylées issues de plusieurs organismes différents. Parfois, l′épitope reconnu par l′anticorps peut être absent ou masqué, comme c′est le cas dans la lignée cellulaire de type cellule épithéliale du kangourou-rat PtK2.
Immunogène
Tubuline α acétylée issue du bras extérieur d′axonèmes de sperme d′oursin comestible.
Application
L'anticorps anti-tubuline acétylée monoclonal produit chez la souris a été utilisé dans les études suivantes :
  • Immunofluorescence
  • Western blotting
  • Immunocytochimie
  • Immunohistochimie
Actions biochimiques/physiologiques
La tubuline acétylée est associée à l'assemblage des axonèmes dans divers organismes. Elle pourrait jouer un rôle crucial dans la différenciation de la structure et de la fonction des microtubules. Une modification post-traductionnelle de la tubuline α, à savoir l'addition réversible d'un groupe acétyle sur Lys40 par une acétylase spécifique, produit la tubuline acétylée.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s) concerné(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Molecular architecture of the centriole proteome: the conserved WD40 domain protein POC1 is required for centriole duplication and length control.
Keller LC
Molecular Biology of the Cell, 20(4), 1150-1166 (2009)
Georg Mayer et al.
Proceedings. Biological sciences, 276(1673), 3571-3579 (2009-07-31)
Despite the advent of modern molecular and computational methods, the phylogeny of the four major arthropod groups (Chelicerata, Myriapoda, Crustacea and Hexapoda, including the insects) remains enigmatic. One particular challenge is the position of myriapods as either the closest relatives
Ryan R Roberts et al.
Development (Cambridge, England), 146(15) (2019-07-20)
Tendon and bone are attached by a transitional connective tissue that is morphologically graded from tendinous to osseous and develops from bipotent progenitors that co-express scleraxis (Scx) and Sox9 (Scx+/Sox9+). Scx+/Sox9+ progenitors have the potential to differentiate into either tenocytes
Acetylation: a regulatory modification to rival phosphorylation?
Kouzarides T
The Embo Journal, 19, 1176-1179 (2000)
Nanomechanical property maps of breast cancer cells as determined by multiharmonic atomic force microscopy reveal Syk-dependent changes in microtubule stability mediated by MAP1B.
Krisenko MO, et.al.
Biochemistry, 54, 60-68 (2015)
Articles
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.