T1076
Anti-TAP antibody, Mouse monoclonal
clone 53H8, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-TIP-associated protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
53H8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~66 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa nuclear cell extract
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NXF1(10482)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable