T0813
Anti-Tumor Necrosis Factor-α antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-TNF-α
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNF(7124)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable