T0514
Trimethylamine N-oxide dihydrate
98%
Synonyme(s) :
TMANO
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
95-99 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.C[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9NO.2H2O/c1-4(2,3)5;;/h1-3H3;2*1H2
Clé InChI
PGFPZGKEDZGJQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
- C-H bond cleavage
- Oxidation reactions (oxidant)
- Decarbonylating agent for solvent-free reactions
- A decarbonylating agent in many chemical reactions.
- An oxidizing agent for organoboranes.
- A standard in the determination of amines in air samples using non-suppressed ion chromatography.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable