SYNT100024
Synthware™ NMR tube washer
borosilicate glass 3.3, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
Synthware T100024
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.15
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech T100024
Description générale
Nmr Tube Washer, 24/40
Application
kemetch; synthware; nmr; nmr washer
Caractéristiques et avantages
Organic Chemistry
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.