Principaux documents
SYNS371005
Synthware microliter syringe
borosilicate glass 3.3, needle, Bevel Tip, capacity 25 μL
Synonyme(s) :
Synthware S371005, glass sample syringe
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
needle Bevel Tip
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech S371005
Capacité
25 μL
Description générale
Microliter Sample Syringe, Capacity: 25ul
Application
kemetch; synthware; syringe; microliter
Caractéristiques et avantages
Organic Chemistry
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.