Principaux documents
SYNS371002
Synthware microliter syringe
borosilicate glass 3.3, needle, Bevel Tip, capacity 1.0 μL
Synonyme(s) :
Synthware S371002, glass sample syringe
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
needle Bevel Tip
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech S371002
Capacité
1.0 μL
Description générale
Microliter Sample Syringe, Capacity: 1.0ul
Application
kemetch; synthware; syringe; microliter
Caractéristiques et avantages
Organic Chemistry
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.