SYNP192010
Synthware™ class A graduated pipet
bottle capacity 10 mL, borosilicate glass 3.3
Synonyme(s) :
Synthware P192010, Pasteur pipette
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech P192010
Contenance du flacon
10 mL
Catégories apparentées
Description générale
Pipets, Graduated, Class A, Capacity: 10mL
Application
kemetch; synthware; pipet; graduated; class a
Caractéristiques et avantages
Organic Chemistry
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.