SYNF580820
Synthware™ Schlenk tube with high vaccum valve
capacity 20 mL, valve L 0-8 mm, O.D. × L 19 mm × 30 mm
Synonyme(s) :
Synthware F580820, Schlenk tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear glass
round bottom
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
neck thread Internal
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech F580820
D.E. × L
19 mm × 30 mm
Capacité
20 mL
valve L
0-8 mm
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages