SYNB135430
Synthware™ vacuum desiccator
includes a ceramic plate and lid with stopcock/port, ID 300mm
Synonyme(s) :
Synthware B135430, desiccator with Top Knob
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech B135430
Diamètre
300 mm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages