SRP6557
Thrombin Active from human plasma
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, lyophilized
Synonyme(s) :
Activated Factor IIa
About This Item
Produits recommandés
product name
Thrombin Active from human plasma, ≥95% (SDS-PAGE)
Source biologique
human
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
>3000 units/mg
Poids mol.
37 kDa
Conditionnement
pkg of 1000 units
pkg of 250 units
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... F2(2147)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3