SRP5061
PHKG1, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
PHKG
About This Item
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Gamme de produits
PRECISIO® Kinase
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
25-33 nmol/min·mg
Poids mol.
~70 kDa
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PHKG1(5260)
Description générale
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable