SRP3013
Beta D-4 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Beta-defensin 104, DEFB104A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
lyophilized
Poids mol.
6.0 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white to off-white
Adéquation
suitable for
Numéro d'accès UniProt
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
mycobacteria
viruses
Mode d’action
cell membrane | interferes
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... DEFB104A(140596)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable