SRP0558
GITR (CD357), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
AITR, Activation-Inducible TNFR Family Receptor, CD357, Glucocorticoid-induced TNFR-Related Protein, TNFRSF18, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily member 18
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
41.2 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... TNFRSF18(8784)
Description générale
Forme physique
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable