Key Documents
SRE0028
Sigma-Aldrich
Lipase from human pancreas
Synonyme(s) :
Lipase from human pancreas, Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
About This Item
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Code UNSPSC :
12352108
Nomenclature NACRES :
NA.54
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Température de stockage
−20°C
Description générale
Pancreatic lipase fulfills a key function in dietary fat absorption by hydrolyzing triglycerides into diglycerides, and subsequently into monoglycerides and free fatty acids.
Conditionnement
100 units in glass bottle
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable