SML3960
JNJ-42226314
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
[1-(4-Fluorophenyl)indol-5-yl]-[3-[4-(thiazole-2-carbonyl)piperazin-1-yl]azetidin-1-yl]methanone, [4-[1-[[1-(4-Fluorophenyl)-1H-indol-5-yl]carbonyl]-3-azetidinyl]-1-piperazinyl]-2-thiazolylmethanone
About This Item
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
JNJ-42226314 is a brain penetrant, highly selective and potent reversible inhibitor of monoacylglycerol lipase (MAGL)(IC50 = 1.1) that exhibits antinociceptive efficacy in the rat models neuropathic and inflammatory pain. JNJ-42226314 elevates hippocampal 2-arachidonoylglycerol (2-AG) levels and prolongs wakefulness in rats.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable