Key Documents
SML3430
Sigma-Aldrich
Benvitimod
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(E)-2-Isopropyl-5-styrylbenzene-1,3-diol, 3,5-Dihydroxy-4-isopropyl-trans-stilbene, 3,5-Dihydroxy-4-isopropylstilbene, GSK-2894512, Tapinarof, WBI 1001
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41121706
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
, White to Very dark grey
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C1=C(C=C(C=C1O)/C=C/C2=CC=CC=C2)O)C
InChI
1S/C17H18O2/c1-12(2)17-15(18)10-14(11-16(17)19)9-8-13-6-4-3-5-7-13/h3-12,18-19H,1-2H3/b9-8+
Clé InChI
ZISJNXNHJRQYJO-CMDGGOBGSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Benvitimod (Tapinarof) is an aryl hydrocarbon receptor (AHR) immunomodulator that inhibits skin inflammation and enhances skin barrier function. Benvitimod is a metabolite, similar to resveratrol, produced by bacterial symbionts of entomopathogenic nematodes. It induces downregulation of inflammatory cytokines such as IL-17A, IL-17F, IL-19, IL-22, IL-23, and IL-1. Benvitimod also induces the expression of skin barrier genes related to keratinocyte differentiation.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable