SML3264
Teduglutide trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
ALX 0600, TFA salt, ALX-0600, TFA salt, ALX0600, TFA salt, HGDGSFSDEMNTILDNLAARDFINWLIQTKITD, TFA salt, His-Gly-Asp-Gly-Ser-Phe-Ser-Asp-Glu-Met-Asn-Thr-Ile-Leu-Asp-Asn-Leu-Ala-Ala-Arg-Asp-Phe-Ile-Asn-Trp-Leu-Ile-Gln-Thr-Lys-Ile-Thr-Asp, TFA salt, [Gly2]-GLP-2 (human), TFA salt, [Gly2]-Glucagon-like peptide II (human), TFA salt, [Gly2]GLP-2 (human), TFA salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to off-white
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable