Key Documents
SML3124
Sigma-Aldrich
Gemcabene
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6,6′-Oxybis(2,2-dimethylhexanoic acid), CI-1027, PD72953
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H30O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(O)C(CCCCOCCCCC(C(O)=O)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H30O5/c1-15(2,13(17)18)9-5-7-11-21-12-8-6-10-16(3,4)14(19)20/h5-12H2,1-4H3,(H,17,18)(H,19,20)
Clé InChI
SDMBRCRVFFHJKR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Gemcabene is an orally available lipid-regulating compound that induces both a cholesterol and triglyceride reduction by a mechanism of action not linked to agonist or antagonist activity on the PPAR-α receptors. Gemcabene down-regulates apoC-III expression. Gemcabene is primarily metabolized (glucuronidation) by UDP-glucuronosyltransferase2B7 (UGT2B7). Thus, is often used as a UGT2B7 substrate.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable