Principaux documents
SML3014
Sigma-Aldrich
KL101
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(2-(2,4-Dimethylphenyl)-2,6-dihydro-4H-thieno[3,4-c]pyrazol-3-yl)-3,4-dimethyl-benzamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H23N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.50
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=CC=C(C(NC2=C(CSC3)C3=NN2C4=C(C)C=C(C)C=C4)=O)C=C1C
InChI
1S/C22H23N3OS/c1-13-5-8-20(16(4)9-13)25-21(18-11-27-12-19(18)24-25)23-22(26)17-7-6-14(2)15(3)10-17/h5-10H,11-12H2,1-4H3,(H,23,26)
Clé InChI
FJKKXWLUKJOWNU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
KL101 is a circadian clock modulator that lengthens a circadian period in cells and tissues. It selectively stabilizes CRY1 through interaction with FAD-binding pocket. KL101 strongly enhanced brown adipocyte differentiation in culture. KL101 showed no or only minor effects on CKIδ, CKIα and CK2 activities in vitro.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Simon Miller et al.
Nature chemical biology, 16(6), 676-685 (2020-04-02)
CRY1 and CRY2 are essential components of the circadian clock controlling daily physiological rhythms. Accumulating evidences indicate distinct roles of these highly homologous proteins, in addition to redundant functions. Therefore, the development of isoform-selective compounds represents an effective approach towards