SML2870
BI 99179
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(1R,3S)-3-Propionylaminocyclopentanecarboxylic acid N-[4-(benzoxazol-2-yl)phenyl]-N-methylamide, (1R,3S)-N-[4-(2-Benzoxazolyl)phenyl]-N-methyl-3-[(1-oxopropyl)amino]cyclopentanecarboxamide, BI99179
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCC(N[C@H]1CC[C@@H](C(N(C)C2=CC=C(C=C2)C3=NC4=C(O3)C=CC=C4)=O)C1)=O
Clé InChI
YNFDIGJKJPNFFD-SJORKVTESA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3