SML2556
Pt-ttpy
>97% (NMR)
Synonyme(s) :
(SP-4-2)-Chloro[4′-(4-methylphenyl)-2,2′:6′,2′′-terpyridine-κN1,κN1′,κN1′′]-Platinum(1+) chloride, Tolylterpyridin-platin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>97% (NMR)
Forme
powder
Couleur
faint yellow to dark orange
Solubilité
DMSO: 0.2 mg/mL (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=CC=C(C2=CC(C3=[N+]4C=CC=C3)=[N+]5C(C6=CC=CC=[N+]6[Pt-2]54Cl)=C2)C=C1.[Cl-]
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable