SML2516
Valrubicin
Synonyme(s) :
Trifluoroacetyladriamycin 14-valerate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or crystals
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(=O)NC1C(C(OC(C1)O[C@H]2C[C@](Cc3c2c(c4c(c3O)C(=O)c5c(c(ccc5)OC)C4=O)O)(O)C(=O)COC(=O)CCCC)C)O
InChI
1S/C34H36F3NO13/c1-4-5-9-21(40)49-13-20(39)33(47)11-16-24(19(12-33)51-22-10-17(27(41)14(2)50-22)38-32(46)34(35,36)37)31(45)26-25(29(16)43)28(42)15-7-6-8-18(48-3)23(15)30(26)44/h6-8,14,17,19,22,27,41,43,45,47H,4-5,9-13H2,1-3H3,(H,38,46)/t14?,17?,19-,22?,27?,33-/m0/s1
Clé InChI
ZOCKGBMQLCSHFP-ZQUOIQDWSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable