Key Documents
SML2484
Sigma-Aldrich
AZD3839
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(1S)-1-[2-(Difluoromethyl)-4-pyridinyl]-4-fluoro-1-[3-(5-pyrimidinyl)phenyl]-1H-isoindol-3-amine, (S)-1-[2-(Difluoromethyl)pyridin-4-yl]-4-fluoro-1-[3-(pyrimidin-5-yl)phenyl]-1H-isoindol-3-amine, AZD 3839, AZD-3839
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H16F3N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC1=N[C@@](C2=CC=CC(C3=CN=CN=C3)=C2)(C4=CC(C(F)F)=NC=C4)C5=CC=CC(F)=C51
Actions biochimiques/physiologiques
AZD3839 is a potent and selective BACE1 inhibitor (Ki = 26.1 nM/BACE1, 372.4 nM/BACE2, >25 μM/Cathepsin D by cell-free TR-FRET; hERG IC50 = 4.8 μM) that effectively suppresses cellular BACE1 activity in neuron cultures (sAPPβ release IC50 = 16.7 nM/SH-SY5Y; Aβ40 release IC50 = 4.8 nM/SH-SY5Y AAP695wt, 32.2 nM/N2A, 24.8 nM/guinea pig cortical neurons, 51 nM/murine cortical neurons) and exhibits in vivo Aβ40-, Aβ42-, sAPPβ-reducing efficacy (80 & 160 μmol/kg mouse, p.o.; 100 & 200 μmol/kg guinea pigs, p.o., 2.5 & 20 μmol/kg cynomolgus monkeys, i.v.) with good pharmacokinetic properties and oral availability.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable