Principaux documents
SML2299
Sigma-Aldrich
Photoregulin3
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[(3,6-Dihydro-4-phenyl-1(2H)-pyridinyl)methyl]-6,7-dimethoxy-4(3H)-quinazolinone, PR3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H23N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.44
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(C1=C2)=NC(CN3CCC(C4=CC=CC=C4)=CC3)=NC1=CC(OC)=C2OC
InChI
1S/C22H23N3O3/c1-27-19-12-17-18(13-20(19)28-2)23-21(24-22(17)26)14-25-10-8-16(9-11-25)15-6-4-3-5-7-15/h3-8,12-13H,9-11,14H2,1-2H3,(H,23,24,26)
Clé InChI
CKCSOMMBIPJYSG-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Photoregulin3 is a modulator of the rod transcription factor Nr2e3 that inhibits rod photoreceptor gene expression. Photoregulin3 significantly rescues photoreceptor in RhoP23H mice.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
An mRNA processing pathway suppresses metastasis by governing translational control from the nucleus.
Navickas, et al.
Nature Cell Biology (2023)
Paul A Nakamura et al.
eLife, 6 (2017-11-18)
Regulation of rod gene expression has emerged as a potential therapeutic strategy to treat retinal degenerative diseases like retinitis pigmentosa (RP). We previously reported on a small molecule modulator of the rod transcription factor Nr2e3, Photoregulin1 (PR1), that regulates the