SML2220
SGC-AAK1-1N
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(6-(3-(Cyclopropanesulfonamido)phenyl)-1H-indazol-3-yl)isobutyramide, SGC-AAK1-1 Negative Control
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C(C)C)NC1=NNC2=C1C=CC(C3=CC(NS(C4CC4)(=O)=O)=CC=C3)=C2
InChI
1S/C20H22N4O3S/c1-12(2)20(25)21-19-17-9-6-14(11-18(17)22-23-19)13-4-3-5-15(10-13)24-28(26,27)16-7-8-16/h3-6,9-12,16,24H,7-8H2,1-2H3,(H2,21,22,23,25)
Clé InChI
RAIAORGFMNXPOV-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
SGC-AAK1-1, the active probe, is available from Sigma. To learn more about and purchase SGC-AAK1-1, click here.
To learn about other SGC chemical probes, visit sigma.com/sgc
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable