SML1874
DM-NOFD
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Dimethyl N-oxalyl-D-phenylalanine, N-(2-Methoxy-2-oxoacetyl)-D-phenylalanine methyl ester, N-Oxalyl-D-phenylalanine dimethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
oil
Couleur
, colorless to dark yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C(N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(OC)=O)=O)OC
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable