Principaux documents
SML1624
Sigma-Aldrich
JNJ-63533054
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-3-Chloro-N-(2-oxo-2-((1-phenylethyl)amino)ethyl)benzamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H17ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.78
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -89 to -99°, c = 1 in ethanol
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Clc1cc(ccc1)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)c2ccccc2
Clé InChI
MWDVCHRYCKXEBY-LBPRGKRZSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
JNJ-63533054 is a potent and selective agonist of the orphan receptor hGPR139, a GPCR receptor expressed in the brain in circumventricular regions of the habenula and septum. JNJ-63533054 has an EC50 value of 16 nM, crosses the blood-brain barrier, and is orally available.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable