SML1545
Claramine trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3β,6β)-6-[[3-[[4-[(3-Aminopropyl)amino]butyl]amino]propyl]amino]-cholestan-3-ol trifluoroacetate salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable