Principaux documents
SML1403
Sigma-Aldrich
IN-1130
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-[[5-(6-Methyl-2-pyridinyl)-4-(6-quinoxalinyl)-1H-imidazol-2-yl]methyl]-benzamide, IN 1130
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H20N6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.47
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C25H20N6O/c1-15-4-2-7-20(29-15)24-23(17-8-9-19-21(14-17)28-11-10-27-19)30-22(31-24)13-16-5-3-6-18(12-16)25(26)32/h2-12,14H,13H2,1H3,(H2,26,32)(H,30,31)
Clé InChI
RYKSGWSKILPDDY-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
IN-1130 is a potent inhibitor of the activin receptor-like kinase ALK-5 (Type 1 TGF1β recptor). The compound inhibits phosphorylation of Smad-2 with an IC50 of 36 nM. IN-1130 inhibits renal fibrosis, and also reduces tumor volume in prostate tumor xenografts in murine models.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable