SML1165
Talnetant
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-N-(1-Phenylpropyl)-3-hydroxy-2-phenylquinoline-4-carboxamide, SB-223412
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -25 to -31°, c = 0.5 in methanol
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(C(C(N[C@H](C1=CC=CC=C1)CC)=O)=C(C=CC=C2)C2=N3)=C3C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C25H22N2O2/c1-2-20(17-11-5-3-6-12-17)27-25(29)22-19-15-9-10-16-21(19)26-23(24(22)28)18-13-7-4-8-14-18/h3-16,20,28H,2H2,1H3,(H,27,29)/t20-/m0/s1
Clé InChI
BIAVGWDGIJKWRM-FQEVSTJZSA-N
Informations sur le gène
human ... TACR3(6870)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience