Key Documents
SML1144
Sigma-Aldrich
Noopept
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(2-Phenylacetyl)-L-prolyl-glycine ethyl ester, GVS 111, N-Phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester, SGS 111
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H22N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -115 to -125°, c = 0.5 in chloroform-d
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CC1=CC=CC=C1)N2CCC[C@H]2C(NCC(OCC)=O)=O
InChI
1S/C17H22N2O4/c1-2-23-16(21)12-18-17(22)14-9-6-10-19(14)15(20)11-13-7-4-3-5-8-13/h3-5,7-8,14H,2,6,9-12H2,1H3,(H,18,22)/t14-/m0/s1
Clé InChI
PJNSMUBMSNAEEN-AWEZNQCLSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Noopept is a nootropic and neuroprotective drug that normalizes the balance of the pro- and antioxidant systems. Noopept modulates a variety of physiological functions including cognition and anxiety. Noopept significantly weakens streptozotocin-Induced diabetes in rats.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable