SML1002
Sinomenine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(9a,13a,14a)-7,8-Didehydro-4-hydroxy-3,7-dimethoxy-17-methyl-morphinan-6-one hydrochloride, Cucoline hydrochloride, Kukolin hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant (Sinomenium acutum)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -70 to -90°, c = 1 in H2O
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1=C(OC)C=CC(C2)=C1[C@]3(CC(C(OC)=C4)=O)[C@@]4([H])[C@H]2N(C)CC3.Cl
InChI
1S/C19H23NO4.ClH/c1-20-7-6-19-10-14(21)16(24-3)9-12(19)13(20)8-11-4-5-15(23-2)18(22)17(11)19;/h4-5,9,12-13,22H,6-8,10H2,1-3H3;1H/t12-,13+,19-;/m1./s1
Clé InChI
YMEVIMJAUHZFMW-VUIDNZEBSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research