Principaux documents
SML0972
Sigma-Aldrich
ORM-10103
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[(3,4-Dihydro-2-phenyl-2H-1-benzopyran-6-yl)oxy]-5-nitro-pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H16N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.35
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C20H16N2O4/c23-22(24)16-7-11-20(21-13-16)25-17-8-10-19-15(12-17)6-9-18(26-19)14-4-2-1-3-5-14/h1-5,7-8,10-13,18H,6,9H2
Clé InChI
GZONLGPIHCCJOI-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
ORM-10103 is a potent, specific inhibitor of the Na(+)/Ca(2+) exchanger, NCX. The compound ORM-10103 inhibits both inward and outward NCX currents with IC50 values of 780 nM, and 960 nM, respectively. ORM-10103 blocks induced arrhythmias in canine cardiac tissue.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable