SML0842
CRANAD 2
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(T-4)-[(1E,6E)-1,7-bis[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,6-heptadiene-3,5-dionato-?O3,?O5]difluoroboron
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
, dark blue to black
Solubilité
DMSO: 0.2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[B-]1([O+]=C(C=C(O1)\C=C\c3ccc(cc3)N(C)C)\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C)(F)F
InChI
1S/C23H25BF2N2O2/c1-27(2)20-11-5-18(6-12-20)9-15-22-17-23(30-24(25,26)29-22)16-10-19-7-13-21(14-8-19)28(3)4/h5-17H,1-4H3/b15-9+,16-10+
Clé InChI
PVXQJYXODFZTBR-KAVGSWPWSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable