SML0773
GSK-650394
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Cyclopentyl-4-(5-phenyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)-benzoic acid, GSK 650394, GSK650394
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C25H22N2O2/c28-25(29)20-11-10-18(12-21(20)17-8-4-5-9-17)23-15-27-24-22(23)13-19(14-26-24)16-6-2-1-3-7-16/h1-3,6-7,10-15,17H,4-5,8-9H2,(H,26,27)(H,28,29)
Clé InChI
WVSBGSNVCDAMCF-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable