SML0419
Ebselen Oxide
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Oxide-2-phenyl-1,2-benzisoselenazol-3(2H)-one, Ebselen selenoxide, NSC 639772
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1N(c2ccccc2)[Se](=O)c3ccccc13
InChI
1S/C13H9NO2Se/c15-13-11-8-4-5-9-12(11)17(16)14(13)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Clé InChI
SBTLFLABILGUMK-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable