SML0220
YM 022
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[(3R)-2,3-Dihydro-1-[2-(2-methylphenyl)-2-oxoethyl]-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepin-3-yl]-N′-(3-methylphenyl)-urea
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -128 to -140 (c = 1, DCM)
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cc1cccc(NC(=O)N[C@@H]2N=C(c3ccccc3)c4ccccc4N(CC(=O)c5ccccc5C)C2=O)c1
InChI
1S/C32H28N4O3/c1-21-11-10-15-24(19-21)33-32(39)35-30-31(38)36(20-28(37)25-16-7-6-12-22(25)2)27-18-9-8-17-26(27)29(34-30)23-13-4-3-5-14-23/h3-19,30H,20H2,1-2H3,(H2,33,35,39)/t30-/m0/s1
Clé InChI
YCXFHPUBGMMWJQ-PMERELPUSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable