SML0141
Trilostane
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(4α,5α,17β)-3,17-dihydroxy-4,5-epoxyandrost-2-ene-2-carbonitrile
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥17 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@@]45O[C@@H]4C(O)=C(C[C@]35C)C#N)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C20H27NO3/c1-18-7-6-14-12(13(18)3-4-15(18)22)5-8-20-17(24-20)16(23)11(10-21)9-19(14,20)2/h12-15,17,22-23H,3-9H2,1-2H3/t12-,13-,14-,15-,17+,18-,19+,20+/m0/s1
Clé InChI
KVJXBPDAXMEYOA-CXANFOAXSA-N
Informations sur le gène
human ... HSD3B2(3284)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.