SML0115
MDL 11939
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-Phenyl-1-(2-phenylethyl)-4-piperidinemethanol, Glemanserin, MDL11939
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥8 mg/mL
Auteur
Sanofi Aventis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(C1CCN(CCC2=CC=CC=C2)CC1)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C21H27NO/c23-21(19-11-5-2-6-12-19)20-13-16-22(17-14-20)15-7-10-18-8-3-1-4-9-18/h1-6,8-9,11-12,20-21,23H,7,10,13-17H2
Clé InChI
CTDVLAJTGZQELM-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable