SML0015
SR 142948A
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[[5-(2,6-dimethoxyphenyl)-1-(4-(N-(3-dimethylaminopropyl)-N-methylcarbamoyl)-2-isopropylphenyl)-1H-pyrazole3-carbonyl]amino] adamantane-2-carboxylic acid hydrochloride, SR 142948 hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: ≥2 mg/mL at warmed to 60 °C
Auteur
Sanofi Aventis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.COc1cccc(OC)c1-c2cc(nn2-c3ccc(cc3C(C)C)C(=O)N(C)CCCN(C)C)C(=O)NC4([C@@H]5C[C@H]6C[C@@H](C5)C[C@@H]4C6)C(O)=O
InChI
1S/C39H51N5O6.ClH/c1-23(2)29-21-26(37(46)43(5)15-9-14-42(3)4)12-13-31(29)44-32(35-33(49-6)10-8-11-34(35)50-7)22-30(41-44)36(45)40-39(38(47)48)27-17-24-16-25(19-27)20-28(39)18-24;/h8,10-13,21-25,27-28H,9,14-20H2,1-7H3,(H,40,45)(H,47,48);1H/t24-,25+,27-,28+,39?;
Clé InChI
CUYNEHGBVHUQQW-BVJGGMLGSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable